Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, Collagen I beschichtete Oberfläche, Packung mit 5
Farbe:Transparent; Deckel:Mit Deckel
Marke:  Thermo Scientific™ 152038
553.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
516.02 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10154062
  • 774.00 CHF / 20 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Mikrotiterplatten sind für die Robotik, automatisierte Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert. 96-Well-Mikrotiterplatten werden für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und das Screening neuer Verbindungen verwendet. Der flache Boden ist ideal für mikroskopische und optische Messungen. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
  • Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
  • Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
  • Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
  • Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
  • Die Platten wurden für Roboter, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert.
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96F-Well-Platte, Kollagen I, transparent, mit Deckel
400 μl
Case of 20
20
Kollagentyp I
96
8 x 12
5 Stück/Packung; 20 Packungen/Karton
Flach
Polystyrol
Mikrotiterplatte
5
Klar
Aseptisch hergestellt
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Nunc™
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, Collagen I beschichtete Oberfläche, Packung mit 5 > F96-Well-Platte, Kollagen I, transparent, mit Deckel
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.