Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Klappdeckelgestell für 1,8 ml-Universalröhrchen mit Außengewinde
Vielseitige Röhrchen für die Verwendung in einem großen Lagersystem oder in kleineren Abmessungen für die herkömmliche Kryolagerung in Dewars.
188.00 CHF - 301.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1,8 ml (Röhrchen) |
---|---|
Farbe | Beige |
Typ | Klappdeckelgestell |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kryobank |
Aufnahmevermögen | Universalröhrchen mit Außengewinde |
Produktcode | Marke | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13426123
![]() |
Thermo Scientific™
331830 |
Keine |
188.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15553694
![]() |
Thermo Scientific™
331830-BR |
2D, linear und für Menschen lesbar |
301.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Die vielseitig anwendbaren Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml-Universalröhrchen mit Außengewinde können Sie in großen Aufbewahrungssystemen verwenden oder in kleineren Systemen für die übliche Kryolagerung in Dewar-Gefäßen. Verfügbar im Gestell oder als Großpackung; mit 2D-Barcodes oder ohne Codierung.
Scalable
- Tubes and rack are ideal for both lower-throughput and high-throughput use
- Feature graduations and white patch for manual marking
- Can be used in traditional cryostorage boxes made for 10x10 arrays
- External threads limit contamination
- Automation-pickable in Universal Latch Rack
Innovative Universal Cap Design
- Single-piece construction with molded-in gasket
- Cannot be over-tightened manually or with automated capping tools
- Thermoplastic elastomer gasket material is compatible with storage at room temperature down to vapor phase of liquid nitrogen
Secure Tracking
- Available with a permanently-bonded, unique 2D barcode laser-etched onto the base of tube to securely identify and track samples
- 2D barcode readers instantly scans each tube's 2D barcode, registering the tube in any application or database, or integrates via several export options
- Scan the tube to access sample information and identify the contents
- 374502NOV is featured with 1D (linear) barcode and human readable on the side that matches 2D barcode on the bottom of the tube
Stringent Quality Control
- Every 2D barcoded storage tube is scanned to ensure readability
- Barcodes are checked against database of previously-assigned codes to prevent duplicates
- Every tube has a Sterility Assurance Level of 106 and is made with class VI medical grade resins
Spezifikation
1,8 ml (Röhrchen) | |
Klappdeckelgestell | |
Universalröhrchen mit Außengewinde | |
1/Packung, 10/Karton |
Beige | |
Kryobank | |
10 leere Racks | |
Unsteril |