Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF-Petrischalen, unbehandelt; Petrischale 90 x 17mm
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF-Petrischalen sind zuverlässige Qualitätsschalen für die Durchführung von IVF-Verfahren.
Marke: Thermo Scientific™ 150360
195.77 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF-Petrischalen sind zuverlässige Qualitätsschalen für die Durchführung von IVF-Verfahren.
Innovative Qualitätsmerkmale für optimale Ergebnisse:
- Belüfteter Deckel gewährleistet Gasaustausch
- Verschiedene Größen für verschiedene Anwendungen: 35 mm, 60 mm und 90 mm
- Konformitätszertifikate für jede Charge vorhanden
Nach strengen Kriterien für IVF geprüft, zertifiziert und validiert:
- CE-Kennzeichnung, FDA-Freigabe und MEA-getestet
- Herstellung gemäß ISO 13485 mit vollständiger Rückverfolgbarkeit jeder Charge
- Steril (SAL 10-6)
- Pyrogenfrei (LAL-Test)
- USP Klasse VI-Test
- Ergebnisse von Freigabetests (MEA)
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, FDA-zugelassen und MEA-getestet | |
56,7 cm2 | |
Steril | |
150 | |
15 mm |
IVF-Petrischale, 90mm, Deckel mit Belüftungsöffnungen | |
Polystyrol gemäß USP Klasse VI | |
Unbehandelt | |
10 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.