Learn More
Thermo Scientific™ Nunc 51 mm-IVF-ICSI-Schale
Gleichbleibend zuverlässige und hochwertige Ergebnisse bei der Fertilisation. Thermo Scientific™ Nunc™ IVF ICSI-Schalen ermöglichen dank ihres hochglanzpolierten optischen Zentrums eine klare Betrachtung der Proben und erfüllen die hohen Anforderungen der IVF-Prüfung, -Zertifizierung und -Validierung.
Marke:  Thermo Scientific™ 150265
Artikelnummer. 11327704
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Gleichbleibend zuverlässige und hochwertige Ergebnisse bei der Fertilisation. Thermo Scientific™ Nunc IVF ICSI Schalen erfüllen die hohen Anforderungen von IVF-Tests, -Zertifizierungen und -Validierungen.
Innovative Qualitätsmerkmale für einfache Handhabung
  • Flacher Boden für optimalen Wärmetransfer
  • Niedriges Profil für optimale Winkel im ICSI-Verfahren
  • Hochglanzpolierte optische Mitte für optimale Sichtbarkeit der Probe
  • Bessere Griffigkeit für höhere Sicherheit
  • Konformitätszertifikate für jede Charge vorhanden
Rigoros getestet, zertifiziert und validiert für IVFCE-Markierung, FDA-Zulassung und MEA-Prüfung
  • Herstellung gemäß ISO 13485 mit vollständiger Rückverfolgbarkeit jeder Charge
  • Zu Ihrer Sicherheit: Jede Charge mit Konformitätszertifikat
Steril (SAL 10-6)
  • Pyrogenfrei (LAL-Test)
  • USP Klasse VI-Test
  • Ergebnisse von Freigabetests (MEA und HSSA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, FDA-zugelassen und MEA-getestet
Flach
Polystyrol gemäß USP Klasse VI
Unbehandelt
1
1
51 mm
IVF-ICSI-Schale, Deckel mit Belüftungsöffnungen
Durchsichtig
Steril
Schale
120
9 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc 51 mm-IVF-ICSI-Schale > IVF-ICSI-Schale
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.