Learn More
Thermo Scientific™ Nunc 51 mm-IVF-ICSI-Schale
Gleichbleibend zuverlässige und hochwertige Ergebnisse bei der Fertilisation. Thermo Scientific™ Nunc™ IVF ICSI-Schalen ermöglichen dank ihres hochglanzpolierten optischen Zentrums eine klare Betrachtung der Proben und erfüllen die hohen Anforderungen der IVF-Prüfung, -Zertifizierung und -Validierung.
Marke:  Thermo Scientific™ 150265
141.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10157524
  • 164.00 CHF / 120 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Gleichbleibend zuverlässige und hochwertige Ergebnisse bei der Fertilisation. Thermo Scientific™ Nunc IVF ICSI Schalen erfüllen die hohen Anforderungen von IVF-Tests, -Zertifizierungen und -Validierungen.
Innovative Qualitätsmerkmale für einfache Handhabung
  • Flacher Boden für optimalen Wärmetransfer
  • Niedriges Profil für optimale Winkel im ICSI-Verfahren
  • Hochglanzpolierte optische Mitte für optimale Sichtbarkeit der Probe
  • Bessere Griffigkeit für höhere Sicherheit
  • Konformitätszertifikate für jede Charge vorhanden
Rigoros getestet, zertifiziert und validiert für IVFCE-Markierung, FDA-Zulassung und MEA-Prüfung
  • Herstellung gemäß ISO 13485 mit vollständiger Rückverfolgbarkeit jeder Charge
  • Zu Ihrer Sicherheit: Jede Charge mit Konformitätszertifikat
Steril (SAL 10-6)
  • Pyrogenfrei (LAL-Test)
  • USP Klasse VI-Test
  • Ergebnisse von Freigabetests (MEA und HSSA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, FDA-zugelassen und MEA-getestet
Flach
Polystyrol gemäß USP Klasse VI
Unbehandelt
120
9 mm
IVF-ICSI-Schale, Deckel mit Belüftungsöffnungen
Durchsichtig
Steril
1
1
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1427049 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum20/06/2025 Catalog Number150265
Chargennummer1427047 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum11/06/2025 Catalog Number150265
Chargennummer1426732 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum11/06/2025 Catalog Number150265
Chargennummer1427048 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum11/06/2025 Catalog Number150265
Chargennummer1424578 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum30/05/2025 Catalog Number150265
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc 51 mm-IVF-ICSI-Schale > IVF-ICSI-Schale
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.