Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit Glasboden
Nunc-Schalen mit Glasboden geben Ihnen bei Forschungsanwendungen die Flexibilität, Ihre Kulturgeräte in Bildgebungsgeräte zu verwandeln.
Marke: Thermo Scientific™ 150682
Beschreibung
Führen Sie einfach in einer praktischen 35-mm-Schale hochwertige Bildgebung durch. Die Thermo Scientific™ Nunc Schalen mit Glasboden vereinen die Vorteile von standardmäßigen 35-mm-Schalen mit den Bildgebungsvorteilen von Deckgläsern. Dadurch bieten sie optimale optische Eigenschaften, die für hochauflösende Mikroskopie und konfokale Bildanalyse erforderlich sind. Die Innenfläche des Schalenbodens, einschließlich der Glasfläche, ist zellkulturbehandelt.
Verbessern Sie die Qualität Ihrer hochauflösenden Bilder von Zellkulturen
- Diese Schalen eignen sich ideal für das Betrachten bei starker Vergrößerung in einer Vielzahl von Anwendungen
Reduzieren Sie die Verdunstung und Kontamination der Medien
- Der Schalendeckel minimiert die Verdunstung und hält gleichzeitig den Inhalt frei von Verunreinigungen aus der Luft
- Verbessern Sie die Mikroskopkompatibilität und verhindern Sie Probleme im Zusammenhang mit Well-Größe und -Anzahl
Fachkundiger Kundendienst
- Unser Team für den technischen Kundendienst unterstützt Sie gerne bei der Optimierung Ihrer Laborabläufe mit Zellkulturen. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Zellkulturprozesse wünschen.
Empfohlen für:
- Fluoreszenzmikroskopie
- Phasenkontrastmikroskopie
- Konfokale Mikroskopie
- Bildgebung lebender Zellen
- Differenzial-Interferenzkontrast-Mikroskopie
- Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH)
Hinweis:
Das Deckglas im Boden kann nicht entnommen werden. Nicht mit Methanol, Ethanol, Aceton oder Chloroform verwenden.
Spezifikation
Inklusive Verschluss | |
Schale mit Glasboden, 27 mm | |
3 ml (Well) | |
Rund | |
Zellkultur | |
3,0 ml | |
20 | |
12,9 mm |
Borosilikatglas | |
Flach | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Schale | |
Deckel | |
1 | |
40,4 mm |
Aktionen
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-12-31
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.