Learn More
Thermo Scientific™ Schwarze und weiße Nunc™ F96 MicroWell™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol
Konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit hochwertigen schwarzen und weißen Platten für Roboter, Platten-Reader und Liquid Handling-Systeme.
Marke: Thermo Scientific™ 237107
384.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Platte aus schwarzem und weißem Polystyrol sind konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit minimalem Crosstalk zwischen den Wells gewährleistet. Diese hochwertigen schwarzen und weißen Platten sind dank des Designs mit niedrigem Rand für Roboter, Plattenleser und Liquid-Handling-Systeme optimiert. Erhältlich mit oder ohne Zellkulturbehandlung.
- Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
- Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
- Arbeitsvolumenbereich: 50 bis 250 μl/Well
- Große Auswahl an Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Oberflächen für zellbasierte Assays
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Mit Deckel | |
160 Kartons | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
10 |
Standard | |
8 x 12 | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
50 bis 250 ml | |
Unbehandelt | |
160 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185454 | Bestrahlungszertifikat | 13/04/2025 | 237107 |
185454 | Konformitätsbescheinigung | 21/03/2025 | 237107 |
184288 | Konformitätsbescheinigung | 15/01/2025 | 237107 |
177384 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 237107 |
178548 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 237107 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.