Learn More
Thermo Scientific™ Schwarze und weiße Nunc™ F96 MicroWell™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol
BIOPHARMA
Konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit hochwertigen schwarzen und weißen Platten für Roboter, Platten-Reader und Liquid Handling-Systeme.
Marke:  Thermo Scientific™ 236105
170.36 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10346331
  • 338.00 CHF / 50 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Platte aus schwarzem und weißem Polystyrol sind konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit minimalem Crosstalk zwischen den Wells gewährleistet. Diese hochwertigen schwarzen und weißen Platten sind dank des Designs mit niedrigem Rand für Roboter, Plattenleser und Liquid-Handling-Systeme optimiert. Erhältlich mit oder ohne Zellkulturbehandlung.
  • Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
  • Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
  • Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
  • Arbeitsvolumenbereich: 50 bis 250 μl/Well
  • Große Auswahl an Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Oberflächen für zellbasierte Assays
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Mit Deckel
50 Kartons
Mikrotiterplatte
96
Steril
Flacher Boden (F-Well)
1
Standard
8 x 12
Weiß
Polystyrol
50 bis 250 ml
Unbehandelt
50
50 St./Karton
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185246 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum16/02/2025 Catalog Number236105
Chargennummer185246 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/02/2025 Catalog Number236105
Chargennummer180240 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number236105
Chargennummer176039 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number236105
Chargennummer168606 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number236105
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    25
    Stunden
    5
    Minuten
    49
    Sekunden
    7
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Schwarze und weiße Nunc™ F96 MicroWell™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol > 96W, weißes Polystyrol, unbehandelt, mit Deckel, steril, 1/50
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.