Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge™ 96-Well-Mikrotiterplatte, unbehandelt, mit flachem Boden Artikelnummer.: 15573115
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge™ 96-Well-Mikrotiterplatte, unbehandelt, mit flachem Boden
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15573115
50 Microplates
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
160 Microplates
50 Microplates
Artikelnummer. 15573115
Marke: Thermo Scientific™ 267427
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 Platten stellen eine effiziente Lösung zum Vermeiden von Verdunstung und damit der mit dem Kanteneffekt verbundenen Risiken dar.
Durch Verwendung der einzigartig konstruierten Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 Platten anstelle normaler 96-Well Platten können Sie die Verdunstung sowie das Risiko eines Randeffektes minimieren. Durch Befüllen des umlaufenden Reservoirs mit sterilem Wasser oder Medium wird die Verdunstungsrate während längerer Inkubationszeiten gesenkt. Dies führt zu einem einheitlichen Wachstum auswertbarer Zellen in allen 96 Wells und steigert so die Produktivität zellbasierter Assays. Die Nutzung aller 96 Wells ermöglicht eine effizientere Planung wissenschaftlicher Experimente, wodurch Kosten eingespart und überflüssiger Abfall vermieden werden können.
Besondere Merkmale
  • Die Edge 2.0 Platte stellt eine effiziente und wirtschaftliche Lösung dar, mit der die Verdunstung minimiert wird, wodurch wiederum die mit dem „Randeffekt“ verbundenen Risiken verringert werden.
  • Das umlaufende integrierte Flüssigkeitsreservoir ist in vier Abschnitte unterteilt, von denen jeder mit 1,7 bis 2,0 ml sterilem Wasser, Puffer oder Medium gefüllt werden kann.
  • Füllen Sie alle drei Tage im befeuchteten Inkubator Flüssigkeit in den Reservoirs nach, um die Wirksamkeit der Verdunstungsbarriere sicherzustellen.
  • Die Nunclon™ Delta Zellkultur-Oberflächenbehandlung der Wells unterstützt Zelladhäsion und -wachstum.
  • Die unbehandelte Oberfläche ist für Suspensionszellkulturen oder allgemeine lösungsbasierte Assays verfügbar.
  • Verwenden Sie die Edge 2.0 Platte in Verbindung mit dem Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät. Das gefüllte umlaufende Reservoir der Platte fungiert als passive Feuchtigkeitssteuerung und ermöglicht eine gleichzeitige Inkubation und Signaldetektion bei Langzeitanwendungen mit lebenden Zellen im Inneren des Plattenlesegeräts.
Gewährleistung: 90 Tage
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Quellenreduzierung
    • Erneuerbare Materialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0,35 cm2/Well
Array 8 x 12
Verpackung 1 St./Packung; 50 St./Karton
Produktlinie Nunc
Farbe Transparent
Produkttyp Mikrotiterplatte
Ausführung des Rahmens Niedrige Elektroendosmose
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 400 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger Abfall, weniger Ressourcen erforderlich
Anzahl pro Karton 50 Microplates
Anzahl pro Packung 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
  • Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185575 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/05/2025 Catalog Number267427
Chargennummer185575 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2025 Catalog Number267427
Chargennummer179019 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number267427
Chargennummer174611 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number267427
Chargennummer183123 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number267427
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge™ 96-Well-Mikrotiterplatte, unbehandelt, mit flachem Boden >