Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well Edge Plate, Non-Treated Surface, No Lid, Non-Sterile, Pack of 10
GREENER_CHOICE
Farbe:Transparent; Sterilität:Nicht steril; Deckel:Ohne Deckel
Marke:  Thermo Scientific™ 267566
296.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15503125
  • 343.00 CHF / 160 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Durch Verwendung der einzigartig konstruierten Thermo Scientific™ Nunc™ Edge ; 2.0 Platten anstelle normaler 96-Well-Platten können Sie die Verdunstung sowie das Risiko eines Randeffektes minimieren. Durch Befüllen des umlaufenden Reservoirs mit sterilem Wasser oder Medium wird die Verdunstungsrate während längerer Inkubationszeiten gesenkt. Dies führt zu einem einheitlichen Wachstum auswertbarer Zellen in allen 96 Wells und steigert so die Produktivität zellbasierter Assays. Die Nutzung aller 96 Wells ermöglicht eine effizientere Planung wissenschaftlicher Experimente, wodurch Kosten eingespart und überflüssiger Abfall vermieden werden können.
Besondere Merkmale
  • Die Edge 2.0 Platte stellt eine effiziente und wirtschaftliche Lösung dar, mit der die Verdunstung minimiert wird, wodurch wiederum die mit dem „Randeffekt“ verbundenen Risiken verringert werden.
  • Das umlaufende integrierte Flüssigkeitsreservoir ist in vier Abschnitte unterteilt, von denen jeder mit 1,7 bis 2,0 ml sterilem Wasser, Puffer oder Medium gefüllt werden kann.
  • Füllen Sie alle drei Tage im befeuchteten Inkubator Flüssigkeit in den Reservoirs nach, um die Wirksamkeit der Verdunstungsbarriere sicherzustellen.
  • Die Nunclon™ Delta Zellkultur-Oberflächenbehandlung der Wells unterstützt Zelladhäsion und -wachstum.
  • Die unbehandelte Oberfläche ist für Suspensionszellkulturen oder allgemeine lösungsbasierte Assays verfügbar.
  • Verwenden Sie die Edge 2.0 Platte in Verbindung mit dem Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät. Das gefüllte umlaufende Reservoir der Platte fungiert als passive Feuchtigkeitssteuerung und ermöglicht eine gleichzeitige Inkubation und Signaldetektion bei Langzeitanwendungen mit lebenden Zellen im Inneren des Plattenlesegeräts.
Gewährleistung: 90 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
0,35 cm2/Well
10 Packungen, 160 Kartons
Transparent
Niedrige Elektroendosmose
400 μl
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
160
Ohne Deckel
8 x 12
Nunc
Mikrotiterplatte
Polystyrol
96
Unbehandelt
Weniger Abfall, weniger Ressourcen erforderlich
10
Videos
  • Thermo Scientific Nunc - Edge 2.0 plate
    Minimise plate evaporation and the risks associated with edge effect when using the uniquely engineered Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate in place of your standard 96 well plate.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
    • Thermo Scientific Nunc - Edge 2.0 plate
      Minimise plate evaporation and the risks associated with edge effect when using the uniquely engineered Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate in place of your standard 96 well plate.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation Zertifikate
      Zertifikate
      Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
      2 Ergebnisse gefunden
      Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
      Chargennummer182171 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number267566
      Chargennummer172219 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number267566
      Aktionen
      Aktionen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ 96 Well Edge Plate, Non-Treated Surface, No Lid, Non-Sterile, Pack of 10 > Unbehandelt, nicht steril, ohne Deckel, 160