Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ Systeme
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory Systemen. Jedes Einwegsystem umfasst 10 Ebenen und fasst so viel wie 36 T175-Kolben.
350.00 CHF - 1630.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | EasyFill Cell Factory |
---|---|
Umweltfreundliche Eigenschaften | Less waste, renewable material |
Sterilität | Steril |
Verschlusstyp | Belüftet |
Produktcode | Marke | Tablettebenen | Kulturfläche | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tablettebenen | Kulturfläche | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10307913
![]() |
Thermo Scientific™
140000 |
1 | 632 cm2 | 6/Cs. |
350.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10532714
![]() |
Thermo Scientific™
140250 |
2 | 1264 cm2 | 6/Cs. |
511.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10237283
![]() |
Thermo Scientific™
140360 |
4 | 2528 cm2 | 4/Cs. |
569.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10667193
![]() |
Thermo Scientific™
140400 |
10 | 6320 cm2 | 2/Cs. |
435.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12729466
![]() |
Thermo Scientific™
140410 |
10 | 6320 cm2 | 6/Cs. |
1385.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15604289
|
Thermo Scientific™
140440 |
40 | 25280 cm2 | 2/Cs. |
1630.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory Systemen. Jedes Einwegsystem umfasst 10 Ebenen und fasst so viel wie 36 T175-Kolben. Das lineare Zellkultur-Format mit mehreren Ebenen ist einfach anzuwenden, trägt zu einfacher Skalierbarkeit bei und eignet sich ideal sowohl für die Forschung als auch für industrielle Anwendungen.
Eigenschaften:
- Gebrauchsfertiges System
- Großer, durchbrochener Schraubverschluss
- Vielseitiges Anschlussstück zum Ausgießen und aseptischem Befüllen
Vorteile:
- Befüllen und Entleeren fünf mal schneller als bei T175-Kolben
- Für EasyFill Cell Factory Systemen ist kein Zubehör erforderlich
Erste Schritte:
Füllen Sie einfach das Medium in die große Öffnung des EasyFill Cell Factory Systems.
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
EasyFill Cell Factory | |
Less waste, renewable material | |
Steril | |
Belüftet |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.