Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Einweg-Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff
Erhalten Sie mit diesen Einweg-Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff, die eine ausgezeichnete Alternative zu Glas darstellen, ein hohes Maß an Genauigkeit und erhöhen gleichzeitig die Laborsicherheit.
Marke: Thermo Scientific™ 341661
Beschreibung
Erhalten Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Einweg-Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff, die eine ausgezeichnete Alternative zu Glas darstellen, ein hohes Maß an Genauigkeit und erhöhen gleichzeitig die Laborsicherheit. Ausgewählte Röhrchen verfügen über eine getestete relative Zentrifugalbeschleunigung (RZB). Nunc Laborartikel werden aus hochreinen Harzen auf unseren hochmodernen Anlagen geformt und gefertigt.
Eigenschaften:- Polyethylen- (PE) und aus Polypropylen- (PP) Röhrchen sind besonders in der Serologie nützlich, wo die die geringe Adsorption von Proteinen von großer Bedeutung ist.
- Polystyrol- (PS) Röhrchen sind transparent und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Polyethylen- und Polypropylen-Röhrchen weisen eine gute chemische Beständigkeit und hohe mechanische Festigkeit auf.
- Verschiedene Verschlusskappentypen sind für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich und passen in die meisten Standard-Zentrifugen.
Im Lieferumfang enthalten:
Die Bestellnummern 343141 und 345608 werden mit angebrachten Stopfen für steriles Arbeiten geliefert.
Spezifikation
4 ml | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Rund | |
Zentrifugenröhrchen |
Ja | |
1200 | |
Rund | |
2,5 ml | |
3000 × g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
183990 | Konformitätsbescheinigung | 14/12/2024 | 341661 |
168370 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 341661 |
163868 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 341661 |
182243 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 341661 |
178758 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 341661 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.