Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch
Diese einfach unterscheidbaren Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch sind farbcodiert und werden aus ungiftigem (USP Klasse VI) Polystyrol präzisionsgeformt.
Marke:  Thermo Scientific™ 253287
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11301585
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Einfach zu unterscheidende, farbcodierte Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch werden präzise aus ungiftigem (USP-Klasse VI) Polystyrol geformt, das für eine glatte Oberfläche der Impfösen sorgt. Die Thermo Scientific Nunc Produkte bestehen aus hochwertigen Kunststoffen und eignen sich für Biotechnologie-, Pharma- und Forschungslabore sowie für die Herstellung von Impfstoffen und Diagnose-Kits.
Eigenschaften:
  • Gammasterilisiert—keine Notwendigkeit für Flammensterilisation
  • Hydrophile Behandlung während des Herstellungsprozesses
  • Flüssigkeitsanhaftende Eigenschaften verhindern ungewollt abfallende Tröpfchen
  • Schlaufen in Größen von 10 und 1 μl erhältlich
  • Erfüllen semiquantitative Standards zum Umgang mit Proben
  • Kalibrierdokumente für jede Charge auf Anfrage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polystyrol
Klar
1000 Schachteln
1 μl
Steril
Schleife, 1 Mikroliter; durchsichtig; 1000/Karton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184313 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number253287
Chargennummer184222 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/01/2025 Catalog Number253287
Chargennummer184313 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/12/2024 Catalog Number253287
Chargennummer184208 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number253287
Chargennummer183890 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number253287
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch > Schlaufe, 1 Mikrol; durchsichtig; Karton mit 1000 Stück
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.