Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Oberfläche
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine mit Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Oberfläche.
Marke:  Thermo Scientific™ 174904
711.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24318" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10463665
  • 930.00 CHF / 30 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine durch die temperatursensitive Oberfläche der Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Schalen. Bringen Sie die Kultur einfach auf Raumtemperatur, um Zellen in Suspension oder als Zellschichten mithilfe einer unterstützenden Membran zu entnehmen.
Die UpCell Oberfläche ermöglicht eine nicht-enzymatische Zellernte durch einfache Reduzierung der Temperatur der Zellkultur auf unter 32 °C. Dadurch entstehen Zellen mit erhöhter Lebensfähigkeit und intakten Zelloberflächenproteinen.
  • Keine enzymatische Behandlung (Trypsinierung) erforderlich—intakte Zelloberflächenproteine
  • Kein manuelles Abschaben—hohe Lebensfähigkeit der Zellen
  • 3x3 mm-Rasterdesign in 60 mm- und 100 mm-Schalen ermöglicht die Ernte einer Einzelzellsuspension oder kleiner Kolonien
  • Unterstützende Membranen in 35 mm-Schalen für die Ernte von Zellschichten und Anlagen von 3D-Gewebemodellen
  • Minimaler manueller Eingriff
Empfohlen für:
Passage von Kulturen; Einzelzellanalysen, Zelltransplantationsforschung, 3D-Gewebemodelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
35 mm, UpCell-Schale, mit unterstützender Membran
3 ml (Well)
Zellkultur-Schale
12 mm
30
Steril
Round, Flat Bottom (F-well)
8,8 cm²
3 ml
40 mm
5
UpCell, temperaturempfindlich
Ohne Raster
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerNU35-2003 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number174904
ChargennummerNU35-2001 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number174904
ChargennummerNU35-2002 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number174904
ChargennummerNU35-2022 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number174904
ChargennummerNU35-2422 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number174904
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Oberfläche > 35-mm-Schale, mit Belüftung, mit Stützmembran, 30 Stck./Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nur zu Forschungszwecken und zum einmaligen Gebrauch.