Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Oberfläche
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine mit Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Oberfläche.
Marke: Thermo Scientific™ 174906
920.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine durch die temperatursensitive Oberfläche der Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Schalen. Bringen Sie die Kultur einfach auf Raumtemperatur, um Zellen in Suspension oder als Zellschichten mithilfe einer unterstützenden Membran zu entnehmen.
Merkmale:- Keine enzymatische Behandlung (Trypsinierung) erforderlich—intakte Zelloberflächenproteine
- Kein manuelles Abschaben—hohe Lebensfähigkeit der Zellen
- 3x3-mm-Rasterdesign in 60-mm- und 100-mm-Schalen ermöglicht die Ernte einer Einzelzellsuspension oder kleiner Kolonien
- Unterstützende Membranen in 35-mm-Schalen für die Ernte von Zellschichten und Anlagen von 3D-Gewebemodellen
- Minimaler manueller Eingriff
Empfohlen für:
- Kulturpassagen
- Einzelzellanalysen
- Zelltransplantationsforschung
- 3D-Gewebemodelle
Spezifikation
60 mm, UpCell-Schale mit Gitter | |
5 ml (Well) | |
Zellkultur-Schale | |
15 mm | |
30 | |
Steril | |
Round, Flat Bottom (F-well) |
21,5 cm² | |
5 ml | |
60 mm | |
5 | |
UpCell, temperaturempfindlich | |
Mit Raster |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
NU60G-2444 | Konformitätsbescheinigung | 09/05/2025 | 174906 |
NU60G-2424 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 174906 |
NU60G-2426 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 174906 |
NU60G-1916 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 174906 |
NU60G-2221 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 174906 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nur zu Forschungszwecken und zum einmaligen Gebrauch.