Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit HydroCell™ Oberfläche
Verhindern Sie die Anbindung adhärenter Zellen und fördern Sie die Bildung von Zellclustern mit extrem niedrigem Zellbindungsvermögen mit Hilfe dieser oberflächenbehandelten Schalen.
Marke:  Thermo Scientific™ 174911
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10298193
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verhindern Sie die Anbindung adhärenter Zellen und fördern Sie die Bildung von Zellclustern mit extrem niedrigem Zellbindungsvermögen mit Hilfe der Scientific™ Nunc™ Schalen mit Thermo Scientific™ HydroCell™ Oberfläche.
Kultivierung von Zellen in Suspension in traditionellen Kulturgefäßen führt oft zu einem Verlust von Zellen und zellsekretierten Proteinen durch Zellanhaftung an der Oberfläche der Kulturgefäße. Die HydroCell Oberfläche verhindert die Zellhaftung. Ein kovalent immobilisiertes, sehr hydrophiles Polymer bildet eine dünne, gleichmäßige Schicht auf dem Kulturgefäß, die für eine minimale Zelladhäsion und Proteinadsorption sorgt. Je nach Zelltyp können Zellen als Suspension einzelner Zellen oder von Zellclustern gezüchtet werden.
  • Minimale Proteinadsorption—hohe Ausbeute an sekretierten Proteinen Nützlich, wenn die kultivierten Zellen nicht an der Oberfläche haften sollen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Verschluss
Rund
Zellkultur
12,5 ml
Lid
1
92 mm
100 mm
12,5 ml (Well)
Steril
Zellkultur-Schale
1
6
Yes
17 mm
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit HydroCell™ Oberfläche > 100mm dish, with Airvent, 6/Cs
Nur zu Forschungszwecken und zum einmaligen Gebrauch.