Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank und Bank-It™ Gestell für Tiefkühlgeräte
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank und Bank-It™ Gestell für Tiefkühlgeräte kann neunzehn 0,5 ml-Cryobank-Gestelle oder dreizehn 1,0 ml-Cryobank-Gestelle aufnehmen.
Marke:  Thermo Scientific™ 367014
439.67 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
411.12 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10522964
  • 583.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank- und Bank-It™ Fläschchengestell können Sie neunzehn 0.5ml Kryobank-Racks oder dreizehn 1.0ml Kryobank-Racks aufnehmen.
Dieses vertikale Aluminiumgestell für Tiefkühlgeräte mit einer Höhe von 74 cm wurde speziell für die Aufnahme von Thermo Scientific Nunc Cryobank-Gestellen mit Sperre entwickelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kryobank-Gestelle
19 x 0,5 ml oder 13 x 1,0 ml Kryobank-Racks; je ein Rack
Kryobank- und Bank-It-Fläschchengestell
Kryobank
19 x 0,5 ml oder 13 x 1,0 ml Kryobankgestelle
0,5 mL (13er Kryobank-Rack), 1 mL (13er Kryobank-Rack)
Aluminium
2D Barcode
Silber
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer180564 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number367014
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank und Bank-It™ Gestell für Tiefkühlgeräte > Fasst 19 x 0.5 ml oder 13 x 1.0 ml-Kryobank-Gestelle; je eins
Begrenzte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.