Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung
GREENER_CHOICE
Erheben Sie die Kryolagerung auf die nächste Stufe. Dieses Fläschchensystem umfasst Gefäße mit 2D-Barcodes und Gestelle im standardmäßigen Mikrotiterplattenformat für die Verwendung auf dem Labortisch oder für automatisierte Applikationen.
Marke:  Thermo Scientific™ 374130
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15347036
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Polypropylen (Kappe)
kryogen
Kryobank
Schwarzes niedriges Gestell, 96/960
960
1 ml
Steril
2D Barcode
Blau (Verschluss)
96
Nunc™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer60449059 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374130
Chargennummer60730803 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374130
Chargennummer60285428 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374130
Chargennummer60742871 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374130
Chargennummer60357389 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374130
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung > Nunc Cryobank 1,0 ml, 2D-Barcode, mit blauer Kappe, 10 Racks mit 96/Karton, steril
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.