Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systeme
BIOPHARMA
Schnellere Ergebnisse und Konsistenz von Charge zu Charge mit Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemen.
Marke:  Thermo Scientific™ 140004
960.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10113922
  • 1220.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schnellere Ergebnisse und Konsistenz von Charge zu Charge mit Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemen. Als bewährte Lösung für die Massenproduktion von Zellen, Impfstoffen und therapeutischen Proteinen haben diese Systeme die gleiche Wachstumskinetik wie Zellkulturprodukte im Labormaßstab. Die Anschlüsse ermöglichen ein einfaches Anpassen und Schließen des Systems, und die individuellen Schlaucheinheiten erleichtern die Belüftung, Befüllung und Ernte. Erhältlich in Ausführungen mit 1, 2, 4, 10 und 40 Tabletts.
  • Ideal für ahärente Zellen
  • Produktivitätssteigerung durch mehr Wachstumsfläche auf kleinerem Raum
  • Verringertes Kontaminationsrisiko mit einem geschlossenen System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Original Cell Factory
10 Pk.
Less waste, renewable material
800 ml
10/Cs.
Cell Factory System
2528 cm2
4
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1406149 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum10/12/2024 Catalog Number140004
Chargennummer173231 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/11/2022 Catalog Number140004
Chargennummer171129 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2022 Catalog Number140004
Chargennummer1265974 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/10/2019 Catalog Number140004
Chargennummer1248722 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/02/2019 Catalog Number140004
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systeme > Anzahl der Tabletts:4; Kultur:2528cm2; Vol.:Gehäuse 800mL
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.