Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkultur-Multischalen, behandelt
Reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko mit diesen Multischalen, die über einen erhöhten Wellrand und eine spezielle Oberflächenbehandlung verfügen.
Marke: Thermo Scientific™ 140685
256.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Multiwellplatten mit Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung eine maximale Adhäsion für eine breite Auswahl von Zelltypen. Das offene Format mit dem erhöhten Well-Rand ermöglicht eine bequeme und sichere Manipulation der Zellen.
Nunclon Delta Oberflächenbehandlung gewährleistet optimale Leistung für Zelladhäsion.
- Wells mit flachem Boden und stapelbar
- Geringes Risiko einer Kreuzkontamination durch erhöhte Ränder um die Wells
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
- Ausgezeichnete optische Qualität
- Alphanumerische Codes zur Wellidentifizierung
Runde Wells
- Belüftete Deckel zum Gasaustausch
- Vertiefte Bereiche um die Wells herum fungieren als Wasserspeicher und minimieren Verdunstungen aus den Wells
- Deckel mit abgeschnittenen Ecken für einfache Ausrichtung
Rechteckige Wells
- Große Kulturfläche
- Standarddeckgläser einlegbar: 24 x 60 mm für 4-Well Platten und 22 x 22 mm for 8-Well Platten
Bestellinformationen:
24-Well-Platten sind 17 mm tief; 4-Well-Platte ist 10 mm tief
Spezifikation
Mit Rückverfolgbarkeits- und Qualitätszertifikat (ein Zertifikat pro Packung). | |
Zellkultur-Schale | |
3 ml (Well) | |
3 ml | |
Nunclon Delta | |
85 |
9,6 cm² | |
Polystyrol | |
6 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
5 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185603 | Bestrahlungszertifikat | 25/05/2025 | 140685 |
184282 | Bestrahlungszertifikat | 06/03/2025 | 140685 |
182764 | Konformitätsbescheinigung | 05/05/2025 | 140685 |
184282 | Konformitätsbescheinigung | 19/02/2025 | 140685 |
168508 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 140685 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.