Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelte Kolben mit Filterkappen
Erzielen Sie eine optimale Adhäsion einer Vielzahl von Zelltypen.
Marke: Thermo Scientific™ 156505
120.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erreichen Sie eine maximale Adhäsion für eine Vielzahl von Zelltypen mit Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Kolben mit soliden Kappen. Diese Kolben verfügen über die firmeneigene Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung, damit ein konsistentes Zellwachstum gewährleistet ist. Die Verschlusskappen mit Y -Markierungen ermöglichen eine einfache visuelle Überprüfung der Entlüftungsposition und sorgen gleichzeitig für einen ausreichenden Gasaustausch.
Merkmale:- Die Nunclon Delta Zertifizierung inklusive Tests für vier verschiedene Zelltypen ist in jedem Behälter enthalten.
- Kurze, breite Hälse, gerade Seitenwände und Kappen mit 1/3 Umdrehungen sind für den Roboterbetrieb optimiert.
- Verschlusskappen mit Y-Markierungen entlüften/schließen. Jeder der Schenkel im nach oben gerichteten Y zeigt die Kappe in Entlüftungsstellung an.
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei.
Spezifikation
Nein | |
Gerade | |
4 | |
Belüften/Schließen | |
Zellkultur-behandelt |
Polystyrol | |
32 | |
Steril | |
175 cm2 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
178324 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 156505 |
180051 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 156505 |
171588 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 156505 |
174733 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 156505 |
170831 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 156505 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.