Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelte Kolben mit Filterkappen
Erzielen Sie eine optimale Adhäsion einer Vielzahl von Zelltypen.
Marke:  Thermo Scientific™ 163371
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10490033
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Erreichen Sie eine maximale Adhäsion für eine Vielzahl von Zelltypen mit Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Kolben mit soliden Kappen. Diese Kolben verfügen über die firmeneigene Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung, damit ein konsistentes Zellwachstum gewährleistet ist. Die Verschlusskappen mit Y -Markierungen ermöglichen eine einfache visuelle Überprüfung der Entlüftungsposition und sorgen gleichzeitig für einen ausreichenden Gasaustausch.
Merkmale:
  • Die Nunclon Delta Zertifizierung inklusive Tests für vier verschiedene Zelltypen ist in jedem Behälter enthalten.
  • Kurze, weite Flaschenhälse ermöglichen leichten Zugang.
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei.
Bestellinformationen:
Extra-Verschlüsse in jedem Karton.
Enthält:
Kappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nunc Flask 25 cm2, feste Kappe, abgewinkelter Hals, 160 Stck./Karton
Abgewinkelt
20
Flach
25 cm²
Polystyrol
160
Steril
Fest
Nunclon Delta
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer167518 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number163371
Chargennummer164988 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number163371
Chargennummer159683 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number163371
Chargennummer158550 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number163371
Chargennummer168943 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number163371
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelte Kolben mit Filterkappen > Nunc Flask 25 cm2, Vent/Close-Verschlusskappe, abgewinkelter Hals, 160 Stck./Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.