Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Zellkulturkolben
Erhöhen Sie Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von Zellen mit Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten EasYFlasks™.
Marke: Thermo Scientific™ 156472
170.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Erhöhen Sie Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von Zellen mit Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten EasYFlasks™. Diese Polystyrol-Kolben erhalten die firmeneigene Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung für die maximierte Adhäsion eines großen Spektrums von Zelltypen. Das ergonomische Design mit abgewinkeltem Hals und weiter Öffnung ermöglicht einen einfachen Zugang zur Wachstumsfläche mit Pipetten oder Zellschabern.
Suchen Sie nach EasYFlasks für Suspensions-Zellkulturen? Hier finden Sie unbehandelte EasYFlasks
Merkmale:- Ergonomisches Design mit 1/3-Drehung zum Öffnen und Schließen des Verschlusses
- Niedrige Seitenhöhe, um Inkubatorplatz zu maximieren
- Beidseitig aufgedruckte und eingefräste Volumengraduierungen
- Leicht schräge Seitenwände für eine vollständige Ansicht unter dem Mikroskop
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
- Die Nunclon Delta Zertifizierung, welche die Prüfung für vier verschiedene Zelltypen einschließt, ist jeder Packung beigefügt.
Filterverschlusskappen:
- Die Filtermembran bietet eine effektive Barriere gegen Mikroorganismen.
- Die definierte, wasserabweisende Filtermembran ermöglicht eine konstante Belüftung mit gleichbleibendem Gasaustausch ohne chargenweise Schwankungen.
- Die chemikalienbeständige Membran erfüllt die Vorschriften der US-Norm USP Klasse VI und wird ohne tierische Komponenten hergestellt.
Feste Kappen:
- Feste Kappen besitzen das “Y”-Zeichen, mit dem die Belüftungsposition auch visuell überprüfbar ist.
- Zeigt einer der Schenkel des “Y” nach oben, so befindet sich die Kappe in Belüftungsposition („Vent“).
- Die Belüftungsposition ist gut zu sehen, wenn die Flaschen im Inkubator gestapelt sind.
Spezifikation
Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Bildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität | |
100 | |
Ja | |
Flach | |
75 cm2 |
Abgewinkelt | |
5 | |
Steril | |
Fest | |
Nunclon Delta |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185447 | Bestrahlungszertifikat | 09/05/2025 | 156472 |
184418 | Bestrahlungszertifikat | 09/01/2025 | 156472 |
183202 | Konformitätsbescheinigung | 03/03/2025 | 156472 |
60909553 | Konformitätsbescheinigung | 10/02/2025 | 156472 |
184418 | Konformitätsbescheinigung | 18/12/2024 | 156472 |
Aktionen
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-26
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.