Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Schalen
Zellkulturschalen der nächsten Generation, welche die Handhabung, Stapelung und den Transport von Zellkulturen in Ihrem Labor verbessern.
Marke:  Thermo Scientific™ 150466
145.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
156.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15893937
  • 208.00 CHF / 240 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Verschluss
Nunc EasYDish
12,5 ml (Well)
Ohne Raster
Rund
Nunclon Delta
12,5 ml
240
21 mm
Polystyrol
Flach
56,7 cm²
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Schale
Deckel
10
100 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer60903663 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number150466
Chargennummer60909556 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number150466
Chargennummer60907237 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number150466
Chargennummer60907236 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number150466
Chargennummer60907235 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number150466
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.
    Aktionscode: 24071
    Gültig bis zum2025-12-31
    Tage
    223
    Stunden
    22
    Minuten
    53
    Sekunden
    13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Schalen > 100 mm, 21mm