Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Schalen
Zellkulturschalen der nächsten Generation, welche die Handhabung, Stapelung und den Transport von Zellkulturen in Ihrem Labor verbessern.
Marke: Thermo Scientific™ 150460
227.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
228.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Schalen sind die nächste Generation von Zellkulturschalen, die die Handhabung, das Stapeln und den Transport von Zellkulturen in Ihrem Labor verbessern. Der abgeschrägte Griffring ist leicht zu halten und liegt sicher in Ihrer behandschuhten Hand. Die Schalen werden mit der standardmäßigen Nunclon Delta Oberflächenbehandlung geliefert, um die Adhäsion für die meisten Zelltypen zu maximieren. In vier Größen erhältlich: 35 mm, 60 mm, 100 mm und 150 mm.
Abgeschrägter Griffring- Gewährleistet, dass der Deckel beim Handhaben der Schale an Ort und Stelle bleibt
- Erleichtert das Greifen und die Handhabung mit behandschuhten Händen
Geschütztes Kerbendesign
- Maximiert die Belüftung, während Sterilität erhalten bleibt
- Schränkt die Bewegung des Deckels ein, um eine sichere Befestigung des Deckels an die Schale zu gewährleisten
- Erhöht die physikalische Widerstandskraft der Schale
Erhöhte Außenkante am Schalendeckel
- Ermöglicht stabiles Stapeln während des Transports von Zellkulturen
Ausrichtungsmarkierungen auf dem Boden der Schale
- Vereinfacht die Lokalisierung von Zellen unter dem Mikroskop
Schriftfeld
- Verbessert die Rückverfolgbarkeit von Zellkulturen
Wiederverschließbare Verpackung
- Fördert die Reinheit von geöffneten Packungen
Technische Daten:
- Material: Polystyrol, USP VI
- Frei von Kontaminanten: Frei von RNase/DNase, frei von humaner DNA, nicht-zytotoxisch, pyrogenfrei
- Sterilität: Gammabestrahlung gemäß SAL-Wert von 10-6
- Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum
- Qualitätszertifikat in jeder Kiste
- Oberflächenbehandlung: Nunclon Delta für adhärente Zellkulturen
Spezifikation
Inklusive Verschluss | |
Nunc EasYDish | |
3 ml (Well) | |
Ohne Raster | |
Rund | |
Nunclon Delta | |
3 ml | |
500 | |
13 mm |
Polystyrol | |
Flach | |
8,8 cm² | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Schale | |
Deckel | |
10 | |
35 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
60297183 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 150460 |
60638093 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 150460 |
60622304 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 150460 |
60533792 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 150460 |
60407680 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 150460 |
Aktionen
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-12-31