Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Trägerplatten für Zellkultureinsätze können Sie bis zu 24 Einsätze gleichzeitig verwenden. Sowohl für Kulturen in einzelnen Wells als auch für Kulturen mit gemeinsam genutztem Medium.
Marke: Thermo Scientific™ 141008
61.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Trägerplattensystem ermöglicht drei verschiedene Höheneinstellungen für Zellkultureinsätze, um Kulturen mit Flüssigkeits-Luft-Schnittstelle und verschiedene Zellzufuhrprotokolle aufzunehmen. Das Multi-Well-Trägerplattensystem ist einzeln verpackt und wird mit oder ohne Zellkultureinsätze geliefert.
Merkmale:- Erfüllt die ANSI™ Standards
- Wells mit alphanumerischen Kennzeichnungen
- Polycarbonat-Membran mit drei Porengrößen für mehr Flexibilität bei Forschungsarbeiten
- Die Einsätze sind ideal für die 3D-Bildgebung; die Membran ist transparent, wenn sie nass ist.
- Die Trägerplatten können in zwei Formaten bestellt werden, die zu den Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandelten Schalen mit 12 und 24 Wells passen.
- Die einzigartige Architektur der Trägerplatte umfasst eine Trägerstruktur für variable Höhenverstellungen.
- Durch einfaches Drehen des Einsatzes greifen Laschen zur Höheneinstellung an drei verschiedenen Höhen in der Trägerstruktur.
Spezifikation
0 | |
Niedrig hängende Position – 1 ml; mittlere hängende Position – 1,5 ml; hohe hängende Position – 2 ml | |
(keine Einsätze) | |
1 | |
Nur Trägerplatte | |
Steril |
Polycarbonat (Membran) | |
(keine Einsätze) | |
Trägerplatte | |
4 | |
Klar | |
24 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
186219 | Bestrahlungszertifikat | 26/05/2025 | 141008 |
166227 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 141008 |
178193 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 141008 |
177348 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 141008 |
169385 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 141008 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.