Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems
BIOPHARMA
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Trägerplatten für Zellkultureinsätze können Sie bis zu 24 Einsätze gleichzeitig verwenden. Sowohl für Kulturen in einzelnen Wells als auch für Kulturen mit gemeinsam genutztem Medium.
Marke:  Thermo Scientific™ 141086
60.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11327694
  • 92.55 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Trägerplattensystem ermöglicht drei verschiedene Höheneinstellungen für Zellkultureinsätze, um Kulturen mit Flüssigkeits-Luft-Schnittstelle und verschiedene Zellzufuhrprotokolle aufzunehmen. Das Multi-Well-Trägerplattensystem ist einzeln verpackt und wird mit oder ohne Zellkultureinsätze geliefert.
Merkmale:
  • Erfüllt die ANSI™ Standards
  • Wells mit alphanumerischen Kennzeichnungen
  • Polycarbonat-Membran mit drei Porengrößen für mehr Flexibilität bei Forschungsarbeiten
  • Die Einsätze sind ideal für die 3D-Bildgebung; die Membran ist transparent, wenn sie nass ist.
  • Die Trägerplatten können in zwei Formaten bestellt werden, die zu den Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandelten Schalen mit 12 und 24 Wells passen.
  • Die einzigartige Architektur der Trägerplatte umfasst eine Trägerstruktur für variable Höhenverstellungen.
  • Durch einfaches Drehen des Einsatzes greifen Laschen zur Höheneinstellung an drei verschiedenen Höhen in der Trägerstruktur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0
Niedrig hängende Position – 2 ml; mittlere hängende Position – 3 ml; hohe hängende Position – 4 ml
(keine Einsätze)
1
Nur Trägerplatte
Steril
Polycarbonat (Membran)
(keine Einsätze)
Kultureinsatz
4
Klar
12
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer178767 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number141086
Chargennummer168096 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number141086
Chargennummer167696 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number141086
Chargennummer169386 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number141086
Chargennummer163884 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number141086
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.