Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
GREENER_CHOICE
Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.
Marke:  Thermo Scientific™ 375418
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11311665
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.
  • Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
  • Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
  • Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
  • Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12.5 mm
Mit Schriftfeld
1.8 ml
Polypropylen
1.890 Zoll
50
Ja
Nunc™
Ja
Polyethylen
Ja
Ja
Röhrchen für Kryolagerung
0.492 in.
Rund
Außen
48 mm
Freistehend
Ja
Steril
450/Packung
0,06086 oz.
Schraubverschluss
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer60900768 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2025 Catalog Number375418
Chargennummer60912425 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number375418
Chargennummer60909558 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number375418
Chargennummer60909557 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number375418
Chargennummer60906477 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number375418
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen > Nunc-CryoTube-Fläschchen, 1,8 ml, Außengewinde, runder Boden, PP-Röhrchen mit Beschriftungsbereich, PE-Schraubverschluss, freistehender Standfuß
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.