Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
BIOPHARMA
Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.
Marke:  Thermo Scientific™ 377224
306.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10654721
  • 527.00 CHF / 500 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.
  • Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
  • Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
  • Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
  • Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12.5 mm
Mit Schreibfläche, Anti-Rotationsbasis
1.0 ml
Polypropylen
1.654 Zoll
500
Ja
Nunc™
Ja
Polypropylen
Ja
Ja
Röhrchen für Kryolagerung
0.492 in.
Konisch
intern
42 mm
Freistehend
Ja
Steril
500 St./Packung
0,0338 oz.
Schraubverschluss
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185298 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number377224
Chargennummer184808 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/01/2025 Catalog Number377224
Chargennummer184141 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/12/2024 Catalog Number377224
Chargennummer172135 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number377224
Chargennummer173840 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number377224
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen > Nunc-CryoTube-Fläschchen, 1.0 ml, Innengewinde, konischer Boden, PP-Röhrchen mit Beschriftungsbereich, Schraubverschluss, freistehender Sternfuß
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.