Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™ Fläschchensysteme
Rationalisieren Sie die Hantierung und sichere Lagerung von Proben mit den Röhren mit gelasertem 2D-Barcode in einem Gestell nach ANSI-Format.
Marke: Thermo Scientific™ 374074
987.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24283" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™ Fläschchensystemen können Sie Proben professionell handhaben und lagern. Die Systeme verfügen über gelaserte 2D-Barcodes und Gestelle für Standard-Mikrotiterplatten, wodurch ein dichteres Lagern als bei standardmäßigen CryoBoxes™ möglich ist. Bank-it-Produkte eignen sich für das gesamte Sortiment der 2D-Barcode-Lesegeräte sowie für Geräte zum Öffnen/Verschließen und Etikettieren von Fläschchen und sind optimal für die Lagerung von biologischen, genomischen und diagnostischen Proben.
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Über den permanenten 2D-Code am Röhrchenboden kann das gesamte Gestell auf einmal gescannt, decodiert und die Daten den Röhrchen zugeordnet werden, ohne dass Röhrchen aus dem Gestell herausgenommen werden müssen.
- Dank der haltbaren, einteiligen Konstruktion kann es nicht zum Ablösen von Etiketten während der Kryolagerung kommen, d. h. die Kennzeichnung von wertvollen Proben bleibt erhalten
- Zur Decodierung einzelner Röhrchen oder mit Mikrotiterplatten befüllter Gestelle können Sie eine Reihe von 2D-Lesegeräten verwenden. Diese Lesegeräte ermöglichen flexible Datenausgabe für verschiedene Datenbankformate
Unübertroffenes Lagerungsformat
- Das Mikrotiterplattenformat ist zudem ideal für manuelle Mehrkanalpipetten und automatisierte Liquid Handling Plattformen, die Sie bereits verwenden
- Das einzigartige Einhand-Design ermöglicht den Einsatz automatischer Entdeckelungs-/Deckelungsgeräte in Einzel-, 8-Kanal- oder Vollgestelloptionen, die mehreren Durchsatzanforderungen entsprechen
- Polypropylen-Verschlüsse mit TPE-Dichtung sorgen für eine optimale Dichtung bei der Hoch- oder Niedrigtemperaturlagerung
- Dank einer Oberfläche mit geringen Bindungseigenschaften können selbst niedrig konzentrierte Proben vollständig wiedergewonnen werden
Zertifiziert für alle Lageranwendungen
- CE-zertifiziert und IATA-konform für die diagnostische Verwendung und Transport
- Zertifiziert DNAse-, RNAse-, pyrogen-i und giftfrei
Strengste Qualitätskontrolle
- 2D-Barcarcodes werden auf Lesbarkeit geprüft und mit einer kompletten Datenbank aller bisher eingelesenen Barcodes abgeglichen, um Duplikate zu vermeiden
- Für eine zuverlässige Probenintegrität werden die Röhren während des Herstellungsprozesses auf Auslaufsicherheit getestet
Spezifikation
Nunc Bank-it 0,5 ml, 2D-Barcode | |
Polypropylen (Kappe) | |
Bank-It | |
Bank-It | |
96 | |
Nunc™ |
0,5 mL | |
Unsteril | |
2D Barcode | |
96/960 | |
960 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
60317065 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 374074 |
60395587 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 374074 |
60597653 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 374074 |
60447692 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 374074 |
60409534 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 374074 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.