Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well, Nunclon Delta behandelt, Mikrotiterplatte mit U-förmigem Boden
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Thermo Scientific™ 168136
528.62 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit Rundboden sind für Robotersysteme, automatisierte Lesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert. Die 96-Well-Platten mit rundem (U-)Boden sind ideal für Agglutinationstests.
- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
- Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
- Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
- Die Platten wurden für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
300 μl | |
Steril | |
Runder Boden (U-Well) | |
10 |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Mit Deckel | |
10/Packung; 160/Karton | |
Transparent | |
Polystyrol | |
96 | |
Nunclon Delta | |
160 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185309 | Bestrahlungszertifikat | 10/05/2025 | 168136 |
184804 | Bestrahlungszertifikat | 07/02/2025 | 168136 |
184090 | Bestrahlungszertifikat | 14/12/2024 | 168136 |
185309 | Konformitätsbescheinigung | 09/05/2025 | 168136 |
184804 | Konformitätsbescheinigung | 22/01/2025 | 168136 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.