Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polystyrol mit konischem Boden
Vollständige Wiedergewinnung von Probenmaterial mit Platten mit konischem Boden. Die Form des Bodens erleichtert den Pipettenzugang.
178.00 CHF - 599.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
---|---|
Format | Standard |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Transparent |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Produktcode | Marke | Sterilität | Deckel | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Deckel | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10580382
![]() |
Thermo Scientific™
249570 |
Unsteril | Ohne Deckel | 180 |
447.00 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10430153
![]() |
Thermo Scientific™
249662 |
Steril | Ohne Deckel | 50 |
178.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10144473
![]() |
Thermo Scientific™
249935 |
Steril | Mit Deckel | 80 |
425.00 CHF
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10713754
|
Thermo Scientific™
249940 |
Steril | Ohne Deckel | 80 |
220.00 CHF
80 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11816003
![]() |
Thermo Scientific™
249952 |
Steril | Mit Deckel | 160 |
599.00 CHF
160 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Vollständige Wiederfindung von Probenmaterial mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit konischem Boden. Die Form des Bodens erleichtert den Pipettenzugang. Diese Platten wurden für automatische Verarbeitung, automatisierte Lesegeräte und Liquid Handling-Systeme optimiert.
Merkmale:- Mikrotiterplatten mit konischem (V) Boden sind ideal für die Probenrückgewinnung.
- Zu den Anwendungen gehören Antibiotika-Screenings, serologische Tests, Lagerung und Screening von Verbindungen, DNA-Bibliotheken und Titration von Lösungen.
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
8 x 12 | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Konischer Boden (V-Well) |
Standard | |
Transparent | |
Polystyrol | |
Unbehandelt |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.