Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte konisch (V), nicht behandelte Oberfläche, Packung mit 1
BIOPHARMA
Nunc 96-Well-MicroWell-Platten aus Polystyrol mit konischem Boden wurden für Roboter, automatisierte Lesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert.
Marke:  Thermo Scientific™ 277143
174.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
214.06 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10009572
  • 272.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nunc 96-Well-MicroWell-Platten aus Polystyrol mit konischem Boden sind für Robotersysteme, automatisierte Lesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert. 96-Well Mikrotiterplatten mit konischem (V-)Boden sind ideal für die Wiederfindung von Proben.
  • Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
  • Die Platten wurden für Roboter, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert.
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
8 x 12
Nunc
Mikrotiterplatte
96
Unbehandelt
50
Case of 50
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
1/Packung, 50/Karton
Transparent
Polystyrol
Steril
Konischer Boden (V-Well)
1
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185650 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number277143
Chargennummer184290 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/01/2025 Catalog Number277143
Chargennummer163623 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number277143
Chargennummer181832 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number277143
Chargennummer184290 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum01/02/2025 Catalog Number277143
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte konisch (V), nicht behandelte Oberfläche, Packung mit 1 >