Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 2,0 ml-Universalröhrchen mit Innengewinde
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nunc™ 2.0 ml-Universalröhren mit Innengewinde sind mit unkodierten 2D-Barcodes, ohne Barcode oder sowohl linear als auch mit 2D-Barcodes erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Jetzt erhältlich in einem Klappdeckelgestell mit Barcode.
Marke:  Thermo Scientific™ 374513
327.25 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
348.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24283" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15217378
  • 425.00 CHF / 480 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Kunststoff
Universalröhrchen
Innengewinde, flacher Boden
Großpackung
Biobank, Kryolagerung
480
2 ml
SAL 10-6
Keine
Naturfarben
480
Weißes Feld und Graduierungen
Nunc
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer60901116 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number374513
Chargennummer60901116 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2025 Catalog Number374513
Chargennummer60639657 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374513
Chargennummer60465430 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374513
Chargennummer60676452 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374513
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 2,0 ml-Universalröhrchen mit Innengewinde > Nunc 2,0 ml-Röhrchen, Universalröhrchen mit Innengewinde, Großpackung, ohne Strichcode
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.