Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml-Universalröhren mit Außengewinde
GREENER_CHOICE
Diese Universalröhren mit Außengewinde können Sie in großen Aufbewahrungssystemen verwenden oder in kleineren Systemen für die gewohnte Kryolagerung in Dewar-Gefäßen.
Marke:  Thermo Scientific™ 374500-BR
767.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15583724
  • 1165.00 CHF / 480 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Steril
Naturfarben
Flachboden
Außengewinde
Weißes Feld und Graduierungen
48 Stück/Packung
2D auf Röhrchen, 2D linear und für Menschen lesbar auf Gestell
Universalröhrchen mit Außengewinde
Nunc Universalröhrchen mit 2D-Code in Klappdeckelgestell mit Barcode
1,8 mL
Kunststoff
Kryobank
480/Karton
10 Racks mit 48 Röhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml-Universalröhren mit Außengewinde > 1,8 ml-Nunc-Universalröhrchen mit Außengewinde, mit 2D-Code, in Klappdeckelgestell mit 1D-/2D-Barcode, 10 Gestelle mit 48 Röhrchen, steril
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.