Learn More
Syngene™ NuGenius Gel-Dokumentationssystem
GREENER_CHOICE
Syngene™ NuGenius Gel-Dokumentationssystem ist ein einfaches und schnelles Gel-Dokumentationssystem
Marke:  Syngene™ NuGenius
Artikelnummer. 15889962
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
NuGenius ist ein kompaktes All-in-One-Geldokumentationssystem für die Bildgebung von DNA- und Protein-Gelen.
  • Verfügt über eine innovative 5-MP-CCD-Kamera, die eine hervorragende Pixelauflösung und unübertroffene Empfindlichkeit in ihrer Klasse bietet.
  • Die Kamera ist in der Lage, 16-Bit-Bilder mit 65535 Graustufen zu erzeugen.
  • Motorisiertes Zoomobjektiv mit F1.2 für die Bildgebung beliebiger Gelgrößen
  • Im Lieferumfang sind ein UV-Filter und epi-Weißlicht enthalten.
  • Maximaler Sichtbereich 20 x 24 cm.
  • Zu den Anregungsquellen im NuGenius gehören UV-, blaues und weißes Licht (separat zu bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Verfügt über einen einzigartigen integrierten Computer mit Raspberry Pi und einen interaktiven Touchscreen.
  • Das System ist Netzwerk-fähig (Zubehör erforderlich).
Die GeneTools-Software bietet dem Anwender eine schnelle Quantifizierung von Proben und geht in wenigen Schritten von Blots bis zu analysierten Daten.  Analyseproben sind beispielsweise:
  • Molekulargewicht
  • Koloniezählung
  • Spot-Blot
  • Bandanpassung
Alle Proben können quantifiziert werden, einschließlich Multiplex-Proteinfluoreszenzanalysen von bis zu 5 Proben gleichzeitig. Rohdaten können schnell quantifiziert werden, um echte Werte für Publikationsdaten zu erzeugen. Hochwertige Berichte können zur einfachen Überprüfung in Word- und Excel-Dateien exportiert werden.
Die GeneTools-Software erfüllt die Anforderungen für 21 CFR Teil 11- und GLP-Umgebungen.
Das System umfasst 3 Jahre Garantie (Rücksendung an das Werk), unbegrenzte Lizenzen für die GeneTools-Analysesoftware und kostenlose Software-Updates.
Spezifikation
Spezifikation
240/115 V
Je 1
DNA- und Gel-Bildgebung im sichtbaren Bereich
Gel-Dokumentationssystem
5 MP
Gehäuse 75x31x45
Syngene
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Syngene™ NuGenius Gel-Dokumentationssystem > NuGenius Gel-Dokumentationssystem