Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue Säule
Reinigen der Gesamt-NA. Die Macherey Nagel™ NucleoSpin™ -Säule ist ein universelles Säulenkit mit der höchsten Empfindlichkeit für die Reinigung von Gesamt-DNA von klinischen oder forensischen Proben, Geweben, Zellen, Hefen, Bakterien oder Viren
58.20 CHF - 1040.00 CHF
Spezifikation
Zelltyp | Tierisches und menschliches Gewebe, Zellen |
---|---|
Fassungsvermögen | 60µ g |
Säulentyp | Mini-Spin-Säulen |
Inhalt und Lagerung | Gefährlich, 18 °C bis 25 °C |
Beschreibung | Kit zur Aufreinigung von DNA aus einer Vielzahl von Proben |
Benachrichtigungen:
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11902512
|
Macherey-Nagel™
740952.10 |
10 |
58.20 CHF
10 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11982262
|
Macherey-Nagel™
740952.250 |
250 |
1040.00 CHF
250 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Hohe DNA-Recovery und -Reinheit
- Zuverlässige DNA-Aufreinigung gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse
- Mehr als 16 optimierte Support-Protokolle–für eine Vielzahl von Ausgangsmaterialien
- DNA aus Gewebe (z. B. Mausschwänzen)
- DNA aus Zellen (z. B. kultivierte menschliche oder tierische Zellen, Bakterien, Hefe)
- DNA aus klinischen Proben (z. B. Stuhl, Urin, Biopsieproben)
- DNA aus forensischen Proben (z. B. getrocknete Blutflecken, Haare, Tupfer, Zigarettenkippen)
- DNA aus FFPE-Gewebe
- DNA aus Blutprobenspeicherkarten (z. B. NucleoCard™)
- Typische Downstream-Prozesse: Multiplex-PCR, Southern Blot, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Tierisches und menschliches Gewebe, Zellen | |
Mini-Spin-Säulen | |
Kit zur Aufreinigung von DNA aus einer Vielzahl von Proben | |
Tierisches und menschliches Gewebe, Zellen | |
DNA | |
Genotypisierung, Multiplex-PCR, Sequenzierung der nächsten Generation | |
DNA-Reinigung | |
Je 1 | |
< 25 mg humanes/tierisches Gewebe, 102 – 107 Zellen | |
200 bp bis 50 kbp | |
DNA | |
20 min/Präparation (ohne Lyse) |
60µ g | |
Gefährlich, 18 °C bis 25 °C | |
Silika-Membran-Technologie | |
60 bis 100 µl | |
Zentrifugation, Vakuum | |
NucleoSpin Gewebesäulen, Entnahmeröhrchen, Puffer, Proteinase K | |
DNA | |
A260/A280 1,7 - 1,9 | |
Raumtemperatur | |
Tierisches und menschliches Gewebe, Zellen | |
Silika-Membran-Technologie |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 27 Monate nach der Produktion
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride / 2-propanol