Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue Säule
Reinigen der Gesamt-NA. Die Macherey Nagel™ NucleoSpin™ -Säule ist ein universelles Säulenkit mit der höchsten Empfindlichkeit für die Reinigung von Gesamt-DNA von klinischen oder forensischen Proben, Geweben, Zellen, Hefen, Bakterien oder Viren
Marke: Macherey-Nagel™ 740952.250
Benachrichtigungen:
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Beschreibung
- Vielseitiges Kit zur Isolierung genomischer DNA aus einer Vielzahl unterschiedlicher Ausgangsmaterialien (Zellen, Gewebe, forensische und klinische Proben)
- 16 im Anwenderhandbuch verfügbare Support-Protokolle für höchste Flexibilität
- Hochempfindliche Membran für die zuverlässige Aufreinigung selbst von Spuren von DNA
- Schnelles und einfaches Protokoll (20 min/Präparation ohne Lyse)
Spezifikation
Tierisches und menschliches Gewebe, Zellen | |
Mini-Spin-Säulen | |
Kit zur Aufreinigung von DNA aus einer Vielzahl von Proben | |
Tierisches und menschliches Gewebe, Zellen | |
DNA | |
Genotypisierung, Multiplex-PCR, Sequenzierung der nächsten Generation | |
DNA-Reinigung | |
DNA | |
Je 1 | |
< 25 mg humanes/tierisches Gewebe, 102 – 107 Zellen | |
200 bp bis 50 kbp | |
DNA | |
20 min/Präparation (ohne Lyse) |
60µ g | |
Gefährlich, 18 °C bis 25 °C | |
Silika-Membran-Technologie | |
60 bis 100 µl | |
Zentrifugation, Vakuum | |
NucleoSpin Gewebesäulen, Entnahmeröhrchen, Puffer, Proteinase K | |
250 | |
DNA-Aufreinigungskit | |
A260/A280 1,7 - 1,9 | |
Raumtemperatur | |
Tierisches und menschliches Gewebe, Zellen | |
Silika-Membran-Technologie | |
20 bis 35 μg |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride / 2-propanol