Learn More
Macherey Nagel Bioanalysis™ NUCLEOSPIN™ RNA VIRUS
Mini-Spin-Kit zur Isolierung viraler RNA und DNA aus zellfreien biologischen Flüssigkeiten auf QIAcube
Marke:  Macherey Nagel Bioanalysis™ 740956.240C
Artikelnummer. 15136456
  • 1285.00 CHF / 240 Ansätze
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Macherey-Nagel
Spezifikation
Spezifikation
18°bis 25 °C
Zellfreie biologische Flüssigkeiten, Plasma, Serum
240 Aufreinigungen
Virale RNA und DNA
Mini-Prep
Isolierung viraler Nukleinsäuren
100 bp ca. 50 kbp
< 150 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey Nagel Bioanalysis™ NUCLEOSPIN™ RNA VIRUS >