Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plant II
Isolieren und Reinigen genomischer DNA aus Pflanzenproben. NucleoSpin™ -Plant II-Kits ermöglichen eine verbesserte Ausbeute und Qualität der DNA.
68.50 CHF - 1025.00 CHF
Spezifikation
Tipo de producto | Anlage II |
---|---|
Volumen de muestra | <100 mg wet weight, <20 mg dry weight |
Produktcode | Marke | N.º de reacciones | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | N.º de reacciones | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11992492
|
Macherey-Nagel™
740770.10 |
10 Aufreinigungen |
68.50 CHF
10 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11912262
|
Macherey-Nagel™
740770.250 |
250 Aufreinigungen |
1025.00 CHF
250 Reaktionen Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11982382
|
Macherey-Nagel™
740770.50 |
50 Aufreinigungen |
258.00 CHF
50 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Eigenschaften
- Die zweite Generation für die schnelle Isolierung genomischer DNA aus Pflanzenproben
- Höhere Ausbeute und Qualität
- Zwei alternative Lysepuffer für eine optimale Verarbeitung verschiedener Proben und höchste Flexibilität im Lieferumfang enthalten:
- Lysepuffer PL1, basierend auf dem CTAB-Lyseverfahren
- Lysepuffer PL2, basierend auf dem SDS-Lyseverfahren
- NucleoSpin™ Filter zur Lysat-Klärung im Lieferumfang enthalten
- Verbesserte Pufferzusammensetzungen–höhere Ausbeute und Reinheit
- Optimierte Silika-Membran–bessere DNA-Bindung
- RNase A im Lieferumfang enthalten
Anwendungen
- DNA aus Pflanzenzellen und Gewebe
- DNA aus Pilzen
- Typische Downstream-Prozesse: PCR, Echtzeit-PCR, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Anlage II | |
<100 mg wet weight, <20 mg dry weight |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol