Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel- und PCR-Reiniger
Reinigen von PCR-Reaktionen und Gel-Extraktionen mit einer Zwei-in-Eins-Methode. Das Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ -Gel und PCR-Reinigungsset ist für die Rückgewinnung und das Elutionsvolumen bei der Reinigung von DNA-Fragmenten über beide Anwendungen optimiert.
51.60 CHF - 708.00 CHF
Spezifikation
Farbe pH-Indikator: Gelb = korrekte Bedingungen Grün = pH leicht hoch (Einstellung empfohlen) Blau = pH zu hoch (Einstellung erforderlich)
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Effizienz Typische Rückgewinnung (Recovery): 70 – 95 %
Menge 1 Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11992462
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740609.10
10 Aufreinigungen
51.60 CHF
10 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15116456
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740609.240C
240 Aufreinigungen
708.00 CHF
240 Ansätze
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12303368
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740609.50
50 Aufreinigungen
210.00 CHF
50 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
NucleoSpin™ Gel und PCR Clean-up sind für die schnelle Aufreinigung von PCR-Produkten wie DNA aus enzymatischen Reaktionen sowie die Extraktion von DNA-Fragmenten aus TAE- oder TBE-Agarose-Gelen konzipiert.
  • Zwei Anwendungen in einem Kit—ein Puffer zur Verarbeitung beider Probentypen mit nur einem Ladeschritt
  • Hohe Recovery für Fragmente bis zu 50 bp—durchschnittliche Recovery von 60–90 %
  • Minimiertes Elutionsvolumen von 15 μll— hochgradig konzentrierte DNA
  • Bindungspuffer mit pH-Indikator—gewährleistet optimale Bindungsbedingungen
  • Separate Puffer für einsträngige DNA und RNA bzw. für SDS-haltige Proben gesondert erhältlich
  • Geeignet für Agarose-Gele aller Art und für eine Vielzahl von Puffersystemen (z. B. TAE, TBE)
  • Vollständige Beseitigung von Kontaminationen: Nukleotide, Primer, Enzyme, Mineralöl, PCR-Additive, Detergenzien, Farbstoffe
  • Anwendungen: Aufreinigung von PCR-Reakzionsprodukten, Extraktion von DNA aus Agarose- oder Polyacrylamidgelen und Downstream-Prozesse (Klonierung, Sequenzierung, PCR, Restriktionsanalyse)
Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigungssäulen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Bindungspuffer mit pH-Indikator, Waschpuffer und Elutionspuffer
Spezifikation
Spezifikation
pH-Indikator: Gelb = korrekte Bedingungen Grün = pH leicht hoch (Einstellung empfohlen) Blau = pH zu hoch (Einstellung erforderlich)
Silika-Membran-Technologie
1 Kit
50 bp bis ∼20 kbp
Bis zu ∼15 μg DNA
Mini-Spin-Säule
Typische Rückgewinnung (Recovery): 70 – 95 %
A260/A280: 1,8–1,9
10 Minuten/6 Preps
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel- und PCR-Reiniger