Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigersäulen
Ersatz-Mini-Zentrifugationssäulen zur Verwendung mit NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigungskits ermöglichen die Reinigung von DNA-Fragmenten aus Enzymreaktionen wie der PCR sowie aus Agarose-Gelen.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740609.50S
95.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15559212
  • 109.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
NucleoSpin™ Gel und PCR-Aufreiniger-Kit — Zwei-in-eins-Kit mit optimiertem Wiedergewinnungs- und Elutionsvolumen
  • Zwei Anwendungen in einem Kit – PCR-Aufreinigung und Gelextraktion
  • Verwendet einen Puffer mit optimaler Leistung für beide Anwendungen
  • Hohe Rückgewinnung für Fragmente bis zu 50 bp
  • Minimiertes Elutionsvolumen von 15 μl – hochgradig konzentrierte DNA
  • Bindungspuffer mit pH-Indikator
  • Separate Puffer für Einzelstrang-DNA oder SDS-enthaltende Proben erhältlich
  • Für alle Gel-Puffer-Systeme geeignet (z. B. TAE, TBE)
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Spin-Säule
Silika-Membran
50 pro St.
NucleoSpin Gel- und PCR-Aufreiniger-Kit
Zentrifugationssäule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigersäulen > 50 Säulen