Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid, für die Transfektion geeignet
Eine schnelle Methode zur Aufreinigung von für die Transfektion geeigneter Plasmid-DNA mit Miniformat-Technologie zur Reduzierung von Endotoxinen aus bakteriellen Lysaten. Komplettpakete und Core-Kits verwenden ein 96-Well-Plattenformat für einen effizienten Ablauf mit hohem Durchsatz.
1565.00 CHF - 8165.00 CHF
Spezifikation
Bakterielle Endotoxine | < 50 EU/ng DNA |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18–25 °C) |
Format | 96-Mikrotiterplatte |
Isolation Technology | Silikamembran- und Endotoxin-Reduktionstechnologie |
Probentyp | Bakterienkultur (E. coli, Plasmide mit hoher Kopienzahl) |
Produktcode | Marke | Anzahl Proben | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Proben | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15553636
|
Macherey-Nagel™
740492.4 |
4 x 96 | Core-Kit |
1565.00 CHF
384 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15543636
|
Macherey-Nagel™
740492.24 |
24 x 96 | Core-Kit |
8165.00 CHF
2304 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15533636
|
Macherey-Nagel™
740491.4 |
4 x 96 | Komplettpaket |
1665.00 CHF
384 Reaktionen |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Endotoxine werden während typischer Plasmid-Präparationen von bakteriellen Lysaten mitgereinigt. Da sie das Überleben eukaryotischer Zellen beeinträchtigen, ist eine Reduktion der Endotoxine vor der Zelltransfektion unerlässlich. NucleoSpin™ Plasmid Transfektions-geeignete Kits wurden entwickelt, um Endotoxine aus bakteriellen Lysaten zu reduzieren.
- Reinigt Plasmide mit hoher Kopienzahl für die Transfektion
- Neuartige Technologie zur Verringerung des Endotoxingehalts (< 50 EU/μg DNA) für eine erfolgreiche Transfektion
- Schnelle Aufreinigung von E. coli durch automatische, manuelle, Vakuum- oder Zentrifugationsverarbeitung
- Ultraschnelles Verfahren vereinfacht den Arbeitsablauf
- 96-Well-Platten für Hochdurchsatz ermöglichen eine einfache Automatisierung und unterstützen Plasmid-Screening
- Downstream-Prozesse: Transfektion von häufigen Zelllinien (Lipofektion, Elektroporation)
- Auch geeignet für molekularbiologische Standardanwendungen wie Klonen und Sequenzieren
Spezifikation
< 50 EU/ng DNA | |
96-Mikrotiterplatte | |
Bakterienkultur (E. coli, Plasmide mit hoher Kopienzahl) | |
Elutionsvolumen 100–200 μl | |
Zentrifuge, Vakuumkammer (z. B. NucleoVac 96) | |
A260/A280: 1,80–1,85 | |
< 15 kbp | |
5 – 20 μg |
Raumtemperatur (18–25 °C) | |
Silikamembran- und Endotoxin-Reduktionstechnologie | |
Bindungsvermögen: 20 μg | |
Transfektionsfähige Plasmid-DNA | |
Schnelle Aufreinigung von Plasmiden für die Transfektion | |
Bis zu 5 ml | |
45 min/Platte |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Mindestens 1 Jahr
- NucleoSpin 96 Plasmid T.-gr. Core (4x96)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, dodecyl sulphate, guanidine hydrochloride,triethanolamine, 2-propanol, RNAse