Learn More
MP Biomedicals™ Nuclease P1, MP Biomedicals™
Zeigt sowohl Phosphodiesterase- als auch Monoesterase-Aktivitäten. Nuclease P1 von MP Biomedicals ist eine einzelsträngige Nuklease, die eine hohe Selektivität für einsträngige Nukleinsäuren und einsträngige Bereiche in doppelsträngigen Nukleinsäuren aufweist. De
Marke:  MP Biomedicals™ 0218055501
Artikelnummer. 15732262
  • 954.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Katalysiert die unspezifische endonukleolytische Spaltung von einzelsträngiger DNA und RNA, um Nukleosid5′-Phosphate und 5′-Phosphooligonukleotide zu erhalten. Baut doppelsträngige Nukleinsäuren nicht merklich ab, insbesondere nicht in Gegenwart von mehr als 400 mM Natriumchlorid bei pH 6.0.
  • Nützlich zum Entfernen von Einzelsträngen, die am Ende der doppelsträngigen DNA hängen, und beim vollständigen Abspalten geschmolzener DNA für eine einfache DNA-Kompositionsanalyse
  • Verbessert die Empfindlichkeit einer 32 P-Markierungsmethode für den Nachweis von DNA-Addukten
  • Verwendung in einer Untersuchung zur Beurteilung von Kristallstrukturen mit Ammoniumsulfat oder Polyethylenglycol 4000 als Fällungsmittel
  • Verwendung in einer Untersuchung zur Erforschung einer Methode für die direkte Sequenzanalyse von 20 bis 25 Nukleotide aus 5′- oder 3′-Enden aus den Endgruppe markierter RNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
4 °C
Fest
Optimaler pH-Wert: 5.3 (RNA und wärmedenaturierte DNA) und 7.2 (3′-AMP) (Lit.)
1 Fläschchen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Nuclease P1, MP Biomedicals™ > 1 Fläschchen