Learn More
Nuclear Receptor Buffer F
Kernrezeptor-Puffer F
Marke:  Invitrogen PV4547
Artikelnummer. 10116403
  • 230.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Ein spezieller nuklearer Rezeptorpuffer, der mit der Auswahl gereinigter nuklearer Rezeptorproteine und Assays von Invitrogen verwendet werden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kernrezeptorpuffer
25 ml
Flüssig
Der Kernrezeptor-Puffer F kann gefroren oder bei Raumtemperatur versandt werden. Er sollte bei Raumtemperatur (20-30 °C) gelagert werden.
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2970822D Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer2934123B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberPV4547
Chargennummer2970822C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberPV4547
Chargennummer2970822B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberPV4547
Chargennummer2970822A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberPV4547
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nuclear Receptor Buffer F > 25 ml