Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ NT Membran-Vakuumpumpen: ME8 NT
GREENER_CHOICE
Für eine Vielzahl von nicht-korrosiven und nicht-verdampfenden Anwendungen. Pumpen der ME-Serie verfügen über ein ultimatives Vakuum von52 Torr.
2940.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum 52 Torr
PS 0.34 hp
Enthält Manuell
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Abmessungen (L x B x H) 32.5 x 23.8 x 19.8 cm (12.7 x 9.4 x 7.7 in.)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Stromstärke Elektrische Anforderungen Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Stromstärke Elektrische Anforderungen Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10385153
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BrandTech™ VACUUBRAND™
20734000
3 A 230 V, 50/60 Hz CEE
2940.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwendet eine Membranvakuum-Technologie für einen vollständig trockenen Betrieb. Kein Öl, das gewechselt oder überwacht werden muss.
  • Minimiert Ausfallzeiten und Wartungskosten
  • Einmaliges Design eliminiert die lästige Hublängenkalibrierung durch Versuch-und-Irrtum
  • Individuell zugängliche Membranen und Ventile vereinfachen die Wartung
  • Mit speziell entwickelten Pumpenköpfen für hohe Durchflussraten beim arbeitendem Vakuum
Spezifikation
Spezifikation
52 Torr
Manuell
32.5 x 23.8 x 19.8 cm (12.7 x 9.4 x 7.7 in.)
ME 8 NT
-10 bis 60 °C
16.4 kg
40 °C
4,3/4,8 CFM
19.8 cm
32.5 cm
23.8 cm
IP 40
50 °F
1
0.34 hp
150 bis 1800 U/min
Gehäuse/Kopfabdeckung aus Aluminiumlegierung, Membranklemmscheibe aus Aluminiumlegierung, FPM-Membran und -Ventil, Anschlussschlauch aus Aluminiumlegierung, PBT-Schlauchdüse, PVC-Dichtringe
45 dB (A)
36.1 lb.
104 °F
10 °C
7.7 Zoll
12.7 Zoll
9.4 Zoll
Membranpumpe
4
Ölfrei
16 psi (Einlass), 29 psi (Auslass)