Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ NT Membran-Vakuumpumpen: ME8 NT
GREENER_CHOICE
Für eine Vielzahl von nicht-korrosiven und nicht-verdampfenden Anwendungen. Pumpen der ME-Serie verfügen über ein ultimatives Vakuum von52 Torr.
Marke:  BrandTech™ VACUUBRAND™ 20734000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10385153
  • 2940.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwendet eine Membranvakuum-Technologie für einen vollständig trockenen Betrieb. Kein Öl, das gewechselt oder überwacht werden muss.
  • Minimiert Ausfallzeiten und Wartungskosten
  • Einmaliges Design eliminiert die lästige Hublängenkalibrierung durch Versuch-und-Irrtum
  • Individuell zugängliche Membranen und Ventile vereinfachen die Wartung
  • Mit speziell entwickelten Pumpenköpfen für hohe Durchflussraten beim arbeitendem Vakuum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
52 Torr
3 A
150 bis 1800 U/min
230 V, 50/60 Hz
Gehäuse/Kopfabdeckung aus Aluminiumlegierung, Membranklemmscheibe aus Aluminiumlegierung, FPM-Membran und -Ventil, Anschlussschlauch aus Aluminiumlegierung, PBT-Schlauchdüse, PVC-Dichtringe
45 dB (A)
-10 bis 60 °C
16.4 kg
40 °C
4,3/4,8 CFM
7.7 Zoll
12.7 Zoll
9.4 Zoll
Membranpumpe
4
50 °F
Ölfrei
16 psi (Einlass), 29 psi (Auslass)
0.34 hp
Manuell
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV
32.5 x 23.8 x 19.8 cm (12.7 x 9.4 x 7.7 in.)
ME 8 NT
CEE
36.1 lb.
104 °F
10 °C
50/60 Hz
19.8 cm
32.5 cm
23.8 cm
IP 40
Chemische Beständigkeit
Vakuumofen
1
230 V