Learn More
Tocris Bioscience™ NSC 23766
Selective inhibitor of Rac1-GEF interaction; antioncogenic
248.00 CHF - 922.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp NSC 23766
Molekulargewicht 530.97
Hemmstoffe Rho GTPase Inhibitors
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18765346
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
2161/10
10 mg
248.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18014632
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
2161/50
50 mg
922.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Selective inhibitor of Rac1-GEF interaction. Prevents Rac1 activation by Rac-specific guanine nucleotide exchange factors (GEFs) TrioN and Tiam1 (IC50 ∽ 50 μM) without affecting Cdc42 or RhoA activation. Inhibits Rac1-mediated cell functions and is reported to reverse tumor cell phenotypes in prostate cancer cells.
Spezifikation
Spezifikation
NSC 23766
530.97
Rho GTPase Inhibitors
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke