Learn More
Tocris Bioscience™ NSC 23766
Selective inhibitor of Rac1-GEF interaction; antioncogenic
Marke:  Tocris Bioscience™ 2161/50
724.20 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18014632
  • 922.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
NSC 23766 is a selective inhibitor of Rac1-GEF interaction. NSC 23766 prevents Rac1 activation by Rac-specific guanine nucleotide exchange factors (GEFs) TrioN and Tiam1 (IC50 ∼ 50 μM) without affecting Cdc42 or RhoA activation. The compound inhibits Rac1-mediated cell functions and is reported to reverse tumor cell phenotypes in prostate cancer cells. NSC 23766 also inhibits mammary carcinoma cell invasion in vitro and inhibits mammary tumor progression and metastasis in a mouse model.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
NSC 23766
Rho GTPase Inhibitors
50 mg
530.97
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke