Learn More
Tocris Bioscience™ NS 309
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Positive modulator of small- and intermediate- conductance Ca2+-activated K+ channels (KCa2 and KCa3.1 channels); increases Ca2+ sensitivity. Displays no activity at BK channels.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | NS 309 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 231.04 |
Reinheit | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ NS 309 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur